Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł 159,75 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 661,00 zł 495,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOC(CH2)6COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.19
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-010-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
159,75 zł
Cena katalogowa213,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
430 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.2 (20 °C, 1.6 g/L in H2O)
bp
229-231 °C/20 hPa
mp
139-142 °C
transition temp
flash point 210 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
410.0 °F - closed cup
flash_point_c
210 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8188000100 | 04022536446028 |
| 8188000500 | 04022536446035 |