Przejdź do
8.18793
2-Nonanol
for synthesis
Synonim(y):
Heptylometylokarbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
596,00 zł
447,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.25
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
211-065-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
447,00 zł
Cena katalogowa596,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
mp
-35 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CCCCCCC)C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI key
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Nonanol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818793002504022536445854
818793010004022536894843
818793100004022536714899