Przejdź do
8.18773
4-Nonanol
for synthesis
Synonim(y):
4-Nonanol, Pentyl propyl carbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
227-679-8
NACRES:
NA.22
Assay:
≥96.5% (GC)
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥96.5% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 74 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CCCCC)CCC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-8-9(10)7-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI key
IXUOEGRSQCCEHB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eduardo Coelho et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-07)
Knowledge of composition of beverages volatile fraction is essential for understanding their sensory attributes. Analysis of volatile compounds predominantly resorts to gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). Often a previous concentration step is required to quantify compounds found at
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818773002504022536445380