Przejdź do
8.18718
Vanillin
for synthesis
Synonim(y):
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
691,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
204-465-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
powder
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.0029 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
>400 °C
potency
≥4200 mg/kg LD50, oral (Rat), >5010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
80-83.5 °C
transition temp
flash point 160 °C
solubility
9 g/L
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Vanillin formation from ferulic acid in Vanilla planifolia is catalysed by a single enzyme: This study identifies that a single hydratase/lyase is responsible for converting ferulic acid to vanillin in Vanilla planifolia, providing insights into the natural vanilla flavor production process (NJ Gallage et al., 2014).
  • Overview of the role of vanillin in neurodegenerative diseases and neuropathophysiological conditions: This review covers the role of vanillin in various neurodegenerative conditions, focusing on its pharmacological properties and applications in this field (C Iannuzzi et al., 2023).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.08510PHL82678PHR1245
Vanillin EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.08510
Vanillin
Vanillin phyproof® Reference Substance
PHL82678
Vanillin
Vanillin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1245
Vanillin
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
solubility
9 g/L
solubility
9 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
300
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
80-83.5 °C
mp
80-83.5 °C
mp
81-83 °C (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanillin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
319.6 - 321.4 °F - closed cup
flash_point_c
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818718902504022536663623
818718010004022536443706
818718050004022536876153
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?