Przejdź do
8.18714
Nicotinic acid
for synthesis
Synonim(y):
Nicotinic acid, Niacin, 3-Pyridinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
526,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
3-(COOH)-C5H4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-441-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
granular
Grade:
synthesis grade
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥99% (acidimetric)
form
granular
autoignition temp.
>365 °C (Dust)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
2.7 (20 °C, 18 g/L in H2O)
mp
236.6 °C
transition temp
flash point 193 °C
density
1.47 g/cm3 at 20 °C
bulk density
330 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1cc(ccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 234 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
379.4 °F - closed cup
flash_point_c
193 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818714010004022536443515
818714100004022536443522
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?