Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 319,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 832,00 zł |
Informacje o tej pozycji
319,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (alkalimetric)
form
solid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
1330 g/L
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
bulk density
560 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Citric acid′s role in nanotechnology: Research on the use of citric acid as a precursor in the synthesis of carbon dots, highlighting its role in the creation of fluorescent nanoparticles for advanced material applications (J Schneider et al., 2017).
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade ACS reagent, anhydrous |
| assay ≥99% (alkalimetric) | assay ≥97% (GC) | assay - | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form - | form crystals |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| pH 1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 1.8 (25 °C, 50 g/L) | pH - | pH - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8187071000 | 04022536443232 |
| 8187075000 | 04022536443249 |