Przejdź do
8.18677
Lauraldehyd
for synthesis
Synonim(y):
Lauraldehyde, Dodecanal, Dodecylaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.32
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
203-983-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<300 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
200 °C
potency
23000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237-239 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
transition temp
flash point 101 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
InChI key
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.840
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.18255D222003PHR2599
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
92%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
237-239 °C/1013 hPa
bp
124 °C/1013 hPa
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
bp
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
213.8 °F - closed cup
flash_point_c
101 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818677010004022536442419