Przejdź do
8.18661
2-tert-butyloamino-etanol
for synthesis
Synonim(y):
N-tert-butyloetanoloamina
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CNHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
225-034-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
potency
1620 mg/kg LD50, oral (Rat), 635 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
176-177 °C/1013 hPa
mp
40-43 °C
transition temp
flash point 69 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(C)(C)C)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)7-4-5-8/h7-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
IUXYVKZUDNLISR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818661010104022536441955