Przejdź do
8.18639
N-metylobutyloamina
for synthesis
Synonim(y):
N-butyloetyloamina
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.16
EC Index Number:
203-791-2
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
420 mg/kg LD50, oral (Rat), 932 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3 % (v/v)
bp
90-92 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
transition temp
flash point -4 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3/p+1
InChI key
QCOGKXLOEWLIDC-UHFFFAOYSA-O
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.734 - 0.736
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_c
-1 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818639010004022536441429
818639050004022536441436