Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 412,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
224-518-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.03 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
345 °C (DIN 51794)
potency
>7360 mg/kg LD50, oral (Rat), >18400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8.2 % (v/v)
pH
10 (20 °C, 250 g/L in H2O)
bp
240 °C/1013 hPa
mp
23 °C
transition temp
flash point 118 °C (DIN 51758)
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCOCC1)C=O
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChI key
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.149 - 1.151
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.149 - 1.151
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
244.4 °F - DIN 51758
flash_point_c
118 °C - DIN 51758
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8185820500 | 04022536439846 |
| 8185820100 | 04022536439839 |