Przejdź do
8.18568
Kwas undekanowy
for synthesis
Synonim(y):
Undecanoic acid, 1-Decanecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.29
EC Index Number:
203-964-2
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Quality Segment
form
solid
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
284 °C/1013 hPa
mp
26-29 °C
transition temp
flash point >112 °C
solubility
insoluble 0.05 g/L
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas undekanowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
> 112 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818568100004027269133658
818568010104022536439464