Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 713,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
223-743-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥88.0% (GC)
Form:
liquid
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥88.0% (GC)
form
liquid
bp
58 °C/17 hPa
transition temp
flash point 44 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
InChI
1S/C10H16/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3/h6H,1-5H3
InChI key
WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.843
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.843
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,3,4,5-pentametylocyklopentadien
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8185340005 | 04022536438610 |
| 8185340001 | 04022536438603 |