Przejdź do
8.18497
1-Chloroheksan
for synthesis
Synonim(y):
1-Chlorohexane, Hexyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
213,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.62
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
208-859-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
53 hPa ( 55 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
225 °C
potency
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0-9.6 % (v/v)
bp
132-136 °C/1013 hPa
mp
-94 °C
transition temp
flash point 27 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCCCCC
InChI
1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChI key
MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.878
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chloroheksan
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818497000504022536437668
818497025004022536437675