Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł 197,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
250-184-3
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
197,25 zł
Cena katalogowa263,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
transition temp
flash point 71 °C
density
1.04 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup