Przejdź do
8.18461
5-hydroksy-2-hydroksymetylo-4H-piran-4-on
for synthesis
Synonim(y):
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, Kojic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.11
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-922-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
150-154 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[o]1c(c[c](c(c1)O)=O)CO
InChI
1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
InChI key
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H43407K312595197
Kojic acid analytical standard
Supelco
95197
Kojic acid
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
150-154 °C
mp
160-164 °C (lit.)
mp
152-155 °C (lit.)
mp
152-155 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818461001004022536436692