Przejdź do
8.18455
Eugenol
for synthesis
Synonim(y):
Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(CH3O)-4-(CH2=CHCH2)C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-589-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
1930 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
252 °C/1013 hPa
mp
-9.2 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)CC=C)O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
InChI key
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.064 - 1.066
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80715PHR126979891
Eugenol phyproof&#174; Reference Substance
PHL80715
Eugenol
Eugenol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1269
Eugenol
Eugenol certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
79891
Eugenol
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
mp
-9.2 °C
mp
−12-−10 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eugenol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
255.2 °F - closed cup
flash_point_c
124 °C - closed cup
hcodes
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818455050004022536867557
818455010004022536436494