Przejdź do
8.18444
Chlorek 2-(4-hydroksyfenylo)etyloamoniowy
for synthesis
Synonim(y):
Chlorowodorek 4-(2-aminoetylo)fenolu, chlorowodorek tyraminy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-462-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
pH
<7 ( in H2O)
mp
268-269 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].NCCc1ccc(cc1)O.[H+]
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
InChI key
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c