Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 614,00 zł |
Informacje o tej pozycji
614,00 zł
Quality Level
mp
175-178 °C
solubility
slightly soluble 3.2 g/L
bulk density
230 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N21[C@@H]3[C@@]4(C5N(c7c4cc(c(c7)OC)OC)C(=O)CC6OCC=C([C@@H]([C@@H]65)C3)C2)CC1
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18?,19-,21-,22?,23+/m0/s1
InChI key
RRKTZKIUPZVBMF-PLNGPGDESA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in ethanol): -86.0 - -80.0 °
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8183080050 | 04022536432786 |