Przejdź do
8.18215
Wodorotlenek tetra-n-butyloamoniowy
(12.5% solution in methanol) for synthesis
Synonim(y):
Wodorotlenek tetrabutyloamoniowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
13.3%
Form:
liquid
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
13.3%
form
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol()
reaction suitability
core: ammonium
bp
65 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 11 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Badania nad biologicznymi anionami kwasowymi: Wodorotlenek tetra-n-butyloamoniowy jest stosowany w strukturach hydratacji kwasu mlekowego, ułatwiając tworzenie jonowego hydratu klatratu z anionami biologicznych kwasów organicznych. To zastosowanie jest istotne w badaniu cząsteczek biologicznych i ich interakcji z cząsteczkami wody w różnych warunkach (Muromachi et al., 2014).
  • Analiza farmaceutyczna: Jest stosowana do oznaczania dobesylanu wapnia w ludzkim osoczu, wykorzystując ekstrakcję parami jonów i wysokosprawną chromatografię cieczową. Metoda ta ma kluczowe znaczenie dla monitorowania poziomu leku u pacjentów, zapewniając skuteczność terapeutyczną i bezpieczeństwo (Róna et al., 2001).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 11.5 - 13.5 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.815 - 0.830
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
target_organs
Eyes,Central nervous system
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818215025004022536430485
818215100004022536975290