Przejdź do
8.18151
Izocyjanek cykloheksylu
for synthesis
Synonim(y):
Izonitryl cykloheksylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
544,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.17
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
213-238-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
bp
173-176 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 77 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N](C1CCCCC1)[C]
InChI
1S/C7H11N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2
InChI key
XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.892 - 0.894
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Izocyjanek cykloheksylu
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818151001004022536428642