Przejdź do
8.18116
1,8-diamino-3,6-dioksaoktan
for synthesis
Synonim(y):
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
179,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
213-203-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
179,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 121 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.011 - 1.014
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818116010004022536871769
818116002504022536427768