Przejdź do
8.18112
Kompleks trójtlenku siarki z pirydyną
for synthesis
Synonim(y):
Sulfur trioxide pyridine complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N · O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.16
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
247-683-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
autoignition temp.
>350 °C
potency
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
155-165 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)=O.n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H;
InChI key
UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Postsyntetyczna modulacja rozkładu ładunku w strukturze metaloorganicznej w celu optymalnego wiązania dwutlenku węgla i dwutlenku siarki: W niniejszym badaniu omówiono modulację środowiska porów w celu optymalizacji wiązania dwutlenku siarki w strukturach metaloorganicznych. (L Li et al., 2019).
  • Sulfacja ligniny abies etanol przez kompleksy trójtlenku siarki z 1,4-dioksanem i pirydyną: Badania nad siarczanowaniem ligniny przy użyciu kompleksu trójtlenku siarki z pirydyną, badanie jego implikacji i wydajności. (YN Malyar et al., 2021).
  • Aktywność przeciwutleniająca i przeciwzakrzepowa polisacharydów grzybni Catathelasma ventricosum po modyfikacji siarczanowej: W artykule zbadano zastosowanie kompleksu trójtlenku siarki i pirydyny do siarczanowania polisacharydów, zwiększając ich aktywność biologiczną. (Y Liu et al., 2018).
  • Sulfacja pektyn cytrusowych przez kompleks pirydyna-sulfurtrioksyd i jego aktywność przeciwzakrzepowa: Badanie derywatyzacji pektyny cytrusowej za pomocą kompleksu pirydyna-trójtlenek siarki w celu zbadania jej potencjalnych korzyści zdrowotnych. (Y Hu et al., 2015).
  • Dimer dwutlenku siarki-pirydyny. FTIR i teoretyczne dowody na strukturę o niskiej symetrii: Badanie struktury kompleksu dwutlenek siarki-pirydyna przy użyciu spektroskopii FTIR i modeli teoretycznych. (JW Keller, 2015).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 170 °C
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818112010004022536427713