Przejdź do
8.17074
Butylhydroxytoluene
E 321
Synonim(y):
Butylhydroxytoluene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
476,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.35
UNSPSC Code:
12352104
E Number:
E321
EC Index Number:
204-881-4
MDL number:
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
345 °C
bp
265 °C/1013 hPa
mp
69-70 °C
transition temp
flash point 127 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1C(C)(C)C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Application
Butylhydroxytoluene is an antioxidant and is typically used as an additive for the preservation of food.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B12150001082708PHR1117
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
form
solid
form
-
form
crystalline powder
form
-
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
autoignition temp.
345 °C
autoignition temp.
878 °F
autoignition temp.
878 °F
autoignition temp.
878 °F
mp
69-70 °C
mp
69-73 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
transition temp
flash point 127 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butylhydroxytoluene
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - open cup
flash_point_c
127 °C - open cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
817074500004022536691992
817074100004022536691985
817074902504022536748320