Przejdź do
8.17054
Sodium gluconate
E 576
Synonim(y):
Sodium gluconate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
982,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NaO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.14
UNSPSC Code:
12352107
E Number:
E576
EC Index Number:
208-407-7
MDL number:
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
>200 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
170-175 °C
solubility
590 g/L
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium gluconate is typically used as buffering and chelating agent. Sodium gluconate E 576 is suitable for use in pharmaceutical processes and as food additive.
Disclaimer
The substance 8.17054 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.220588.14723S2054
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium gluconate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c