Przejdź do
8.16146
1-metylopirolidyna
for synthesis
Synonim(y):
1-Methylpyrrolidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.15
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
204-438-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
100 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
170 °C (DIN 51794)
potency
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-9.1 % (v/v)
pH
11.3 (1 g/L in H2O)
bp
81 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
transition temp
flash point -3 °C
solubility
213 g/L
density
0.799 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1)C
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
InChI key
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
General description
1-metylopirolidyna to heterocykliczny związek organiczny, który służy jako zasada i katalizator w reakcjach organicznych, takich jak kondensacje aldolowe, acylowanie i reakcje cyklizacji. Dodatkowo jest stosowana jako rozpuszczalnik w niektórych procesach polimeryzacji ze względu na jej zdolność do rozpuszczania zarówno substancji polarnych, jak i niepolarnych. Wykazuje silne właściwości nukleofilowe ze względu na samotną parę elektronów na atomie azotu, co czyni go wysoce reaktywnym wobec elektrofilów. Właściwość ta umożliwia jego zastosowanie w reakcjach alkilowania, acylowania i substytucji, ułatwiając syntezę różnorodnych związków zawierających azot.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-metylopirolidyna
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18 °C - closed cup