Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
197,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.0000171 Pa ( 25 °C)
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
form
solid
potency
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
density
1.161 g/cm3 at 20 °C
bulk density
920 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade ACS reagent | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| assay ≥99.0% (perchloric acid titration) | assay 99.0-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration) | assay ≥98.5% | assay - |
| form solid | form granular | form powder, crystals or granules | form - |
| density 1.161 g/cm3 at 20 °C | density 1.161 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8160131000 | 04022536423708 |
| 8160130250 | 04022536423692 |