Przejdź do
8.14973
Difenylo-4-piperydynometanol
for synthesis
Synonim(y):
Azacyklonol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-092-5
NACRES:
NA.22
Form:
solid
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
mp
160-163 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N1CCC(CC1)C(O)(c3ccccc3)c2ccccc2.[H+]
InChI
1S/C18H21NO.ClH/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17,19-20H,11-14H2;1H
InChI key
LBRAWKGGVUCSOX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.20978PHR9043861634
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
160-163 °C
mp
24-27 °C
mp
-
mp
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814973002504027269001353