Przejdź do
8.14676
4,4′-metylenobis(3-chloro-2,6-dietyloanilina)
for synthesis
Synonim(y):
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Bis-(4-amino-2-chloro-3,5-diethylphenyl)-methane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
402-130-7
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (HPLC)
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.01 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
88-90 °C
solubility
slightly soluble 0.02 mg/L
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
bulk density
610‑650 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(c(c(cc1Cc2c(c(c(c(c2)CC)N)CC)Cl)CC)N)CC
InChI
1S/C21H28Cl2N2/c1-5-12-9-14(18(22)16(7-3)20(12)24)11-15-10-13(6-2)21(25)17(8-4)19(15)23/h9-10H,5-8,11,24-25H2,1-4H3
InChI key
VIOMIGLBMQVNLY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 88 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814676002504022536421216