Przejdź do
8.14631
n-tridekan
for synthesis
Synonim(y):
n-Tridecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.36
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
211-093-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Produkt 8.14631 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
>204 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
bp
235 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
transition temp
flash point 79 °C
density
0.757 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.756 - 0.759
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-tridekan
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814631002504022536419633