Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 706,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
233-814-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
mp
197-203 °C (External MSDS)
solubility
slightly soluble 1.7 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1C2(C(C(CC2)C1=O)(C)C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 197 °C
Melting range (upper value): ≤ 200 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 197 °C
Melting range (upper value): ≤ 200 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8145310010 | 04022536416519 |