Przejdź do
8.14505
1,2,4-trimetylobenzen
for synthesis
Synonim(y):
1,2,4-Trimethylbenzene, Pseudocumol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-436-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.8 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-7 % (v/v)
bp
168 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
transition temp
flash point 48 °C
solubility
0.057 g/L
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1c(ccc(c1)C)C
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.876
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,4-trimetylobenzen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
118.4 °F - closed cup
flash_point_c
48.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814505010004022536415888
814505050004022536415895