Przejdź do
8.14479
Samar
powder for synthesis
Synonim(y):
Samarium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sm
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.36
UNSPSC Code:
12141612
EC Index Number:
231-128-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mp
1072 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sm]
InChI
1S/Sm
InChI key
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (on Sm): ≥ 99.7 %
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Samar
pictograms
Flame
signalword
Warning
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Water-react. 3
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Questions
  1. Bonjour. J'aurais aimé connaître la granulométrie de la poudre de samarium ref 8.14479 (quel diamètre de particules moyen). Merci.
    1 answer
    1. The particle size of this product is not determined.