Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
287-089-1
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
>98.0%
Form:
powder
494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>98.0%
form
powder
autoignition temp.
>250 °C (Dust)
reaction suitability
core: ammonium
pH
5-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
73 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
250 g/L
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
wgk
WGK 2
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
>212.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 100 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8143630100 | 04022536412702 |
| 8143630500 | 04022536412719 |