Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 652,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.42
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
206-056-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (acidimetric)
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥95.0% (acidimetric)
autoignition temp.
255 °C
potency
4940 mg/kg LD50, oral (Rat), 1250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
refractive index
n25/589 1.4420
pH
3 (1 g/L in H2O)
bp
48 °C/16 hPa
mp
-50 °C
transition temp
flash point 150 °C
solubility
<1 g/L
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(CCCC)CC)(OCC(CCCC)CC)O
InChI key
SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Produkcja wysoko oczyszczonego tlenku cyrkonu z ługu cyrkonowego przy użyciu fosforanu bis-(2-etyloheksylu) jako obiecującego ekstrahenta: Badania te oceniają wykonalność zastosowania fosforanu bis-(2-etyloheksylu) do separacji cyrkonu, wykazując jego potencjał w produkcji tlenku cyrkonu (AH Ali, 2022).
- Optymalizacja odzysku i separacji indu z odpadów LCD poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikową fosforanem bis (2-etyloheksylu) (D2EHPA): W tym badaniu zbadano metody ekstrakcji rozpuszczalnikiem w celu odzyskiwania indu z odpadów LCD, podkreślając skuteczność fosforanu bis(2-etyloheksylu) (J Yang, C Ekberg, T Retegan, 2014).
- Homogeniczna ekstrakcja ciecz-ciecz jonów metali za pomocą niefluorowanych cieczy jonowych fosforanu bis (2-etyloheksylu) o niższej temperaturze krytycznej roztworu: W artykule zbadano zastosowanie bis(2-etyloheksylo) fosforanowych cieczy jonowych do ekstrakcji jonów metali, przyczyniając się do rozwoju bardziej przyjaznych dla środowiska technologii ekstrakcji (D Depuydt, L Liu, C Glorieux, W Dehaen, 2015).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.975
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.975
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosforan bis(2-etyloheksylu)
signalword
Danger
wgk
WGK 1
flash_point_f
266.0 °F
flash_point_c
130 °C
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8141811000 | 04027269029043 |
| 8141810250 | 04022536408910 |