Przejdź do
8.14165
Iminodiacetic acid
≥96.0% (acidimetric), for peptide synthesis
Synonim(y):
Iminodiacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN(CH2COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.10
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-555-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Iminodiacetic acid, for synthesis
Quality Segment
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
crystals
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2-2.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
247 °C (decomposition)
solubility
42 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
00307220000790419
ADA BioUltra, ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
00307
ADA
form
crystals
form
powder or crystals
form
solid
form
liquid
assay
≥96.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (T)
assay
98%
assay
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
247 °C (decomposition)
mp
219 °C (dec.) (lit.)
mp
243 °C (dec.) (lit.)
mp
-
solubility
42 g/L
solubility
H2O: 0.05 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iminodiacetic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814165025004022536408392