Przejdź do
8.14136
2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolane
for synthesis
Synonim(y):
2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolane, 3-Nitropropionaldehyde ethylene glycol acetal
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
UNSPSC Code:
12352102
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
bp
88-90 °C/1 hPa
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.245 - 1.247
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c