Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 282,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
282,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥95.0% (acidimetric)
form
crystals
autoignition temp.
450 °C
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
400 °C/1013 hPa
mp
210 °C
density
1.39 g/cm3 at 25 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na]N
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
InChI key
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥95.0% (acidimetric) | assay - | assay ≥99%, 99.0-101.0% (RT) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form - | form solid | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.39 g/cm3 at 25 °C | density - | density - | density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8140951000 | 04022536406695 |
| 8140950100 | 04022536406688 |