Przejdź do
8.14079
Iodotrimethylsilane
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
Iodotrimethylsilane, Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.1
EC Index Number:
240-171-0
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
transition temp
flash point -31 °C
density
1.47 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
General description
(stabilised) for synthesis
Application
Iodotrimethylsilane (stabilised) for synthesis. CAS 16029-98-4, EC Number 240-171-0, chemical formula (CH₃)₃SiI.
Analysis Note
Assay (argentometric)≥ 95.0 %Identity (IR)passes test
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-23.8 °F - closed cup
flash_point_c
-31 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-50-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)