Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
F5Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.75
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-021-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
synthesis grade
Quality Level
bp
149-150 °C/1013 hPa
mp
7 °C
density
2.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/5F.Sb
InChI key
TWNMFECGADOEOJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorek antymonu(V)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8120340100 | 04022536403977 |