Przejdź do
8.10408
N,N-dimetylohydrazyna
Synonim(y):
1,1-dimetylohydrazyna, UDMH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Aby zapytać o ten produkt 8.10408, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
164 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
249 °C
potency
122 mg/kg LD50, oral (rat)
expl. lim.
2-45 % (v/v)
bp
63-64 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
transition temp
flash point 1 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
General description
do syntezy
Application
N,N-dimetylohydrazyna do syntezy. CAS 57-14-7, numer WE 200-316-0, wzór chemiczny (CH₃)₂NNH₂.
Analysis Note
Oznaczenie (GC, powierzchnia%):≥ 98,0 % (a/a)
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C):0,790 - 0,792
Tożsamość (IR):przechodzi test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
57-14-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
810408010004022536402970
810408050004027269994471