Przejdź do
8.08616
Taurine
for peptide synthesis
Synonim(y):
Taurine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
184,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
601,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-483-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Taurine, for synthesis
Quality Segment
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
305 °C (decomposition)
solubility
79 g/L
density
1.72 g/cm3 at 20.1 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H3]
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR110993019T8691
Taurine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1109
Taurine
Taurine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93019
Taurine
form
powder
form
-
form
-
form
crystalline powder
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
305 °C (decomposition)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
79 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
density
1.72 g/cm3 at 20.1 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taurine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808616000504022536401065
808616100004022536401089
808616025004022536401072