Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
285,00 zł
vapor pressure
<0.1 hPa ( 50 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
375 °C (DIN 51794)
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2-11.8 % (v/v)
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, External MSDS)
mp
58 °C
transition temp
flash point 179 °C (DIN 51758)
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(CO)CC
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
InChI key
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay 99.9% (titration) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 500 |
| form solid | form viscous liquid | form - | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 20-25°C | storage temp. no temp limit |
| mp 58 °C | mp - | mp 167-172 °C (lit.) | mp 167-172 °C (lit.) |
| bulk density 700 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
356.0 °F - Cleveland open cup
flash_point_c
180 °C - Cleveland open cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8083941000 | 04022536400075 |
| 8083949050 | 04022536867311 |
| 8083942500 | 04022536400082 |
| 8083940100 | 04022536400068 |