Przejdź do
8.08312
o-Toluidyna
for synthesis
Synonim(y):
2-aminotoluen, 2-metyloanilina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-429-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.18 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
potency
3250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-7.5 % (v/v)
pH
7.4 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
200 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
transition temp
flash point 85 °C
solubility
15 g/L
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
o-Toluidyna do syntezy. CAS 95-53-4, numer WE 202-429-0, wzór chemiczny 2-(CH₃)C₆H₄NH₂.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.998 - 1.000Identity (IR)passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46619018542689610
solubility
15 g/L
solubility
H2O: slightly soluble
solubility
alcohol: soluble, diethyl ether: soluble, water: slightly soluble
solubility
H2O: slightly soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
200 °C/1013 hPa
bp
199-200 °C (lit.), 89-90 °C/11 mmHg (lit.)
bp
199-200 °C (lit.), 89-90 °C/11 mmHg (lit.)
bp
199-200 °C (lit.), 89-90 °C/11 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Toluidyna
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
95-53-4
CAS No.
95-53-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808312050004022536399379
808312100004022536399386
808312010004022536399362
Questions
  1. Is this use for water test for free chlorination?
    1 answer
    1. This product, o-Toluidine, is typically used for the colorimetric determination of glucose in biological material and as a biological stain for certain tissues and other materials. For the determination of Chlorine in water, o-Tolidine is commonly used. These are separate and different compounds.
      See the link below to review the o-Tolidine product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/119-93-7?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=119-93-7&type=cas_number