Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 271,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
271,00 zł
vapor pressure
257 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
pH
1 (5 g/L in H2O)
bp
57 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
InChI key
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form powder | form powder | form powder |
| density 1.48 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp -70 °C | mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C (lit.) |
| bp 57 °C/1013 hPa | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) |
| vapor pressure 257 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Czterochlorek krzemu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8077060100 | 04022536397078 |
| 8077061000 | 04022536397085 |