Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 506,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 805,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3280,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2(PtCl6) · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.90
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
241-010-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate can be used as a platinum precursor to synthesize:
- Pt/C catalyst for polymer electrolyte membrane fuel cell applications.
- Pt/TiO2 catalyst to study the photocatalytic degradation pathway of methylene blue.
Analysis Note
Assay (of Pt): 39.0 - 41.0 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form powder |
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| density 4 g/cm3 at 20 °C | density 2.43 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.43 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| mp 150 °C | mp 60 °C (lit.) | mp 60 °C (lit.) | mp - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility H2O: 0.5 M, clear, orange |
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Kidney
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1A - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Platinum catalyst supported on mesoporous carbon for PEMFC
Ambrosio EP, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(12), 3142-3145 (2008)
The effect of Pt on the photocatalytic degradation pathway of methylene blue over TiO2 under ambient conditions
Yu Zhiqiang and Chuang S SC
Applied Catalysis. B, Environmental, 83(3-4), 277-285 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8073400025 | 04022536903507 |
| 8073408500 | 04027269278274 |
| 8073400005 | 04022536395081 |
| 8073400001 | 04022536395074 |