Przejdź do
8.07166
Nonanal
for synthesis
Synonim(y):
Nonanal, Pelargonaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
206,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
204-688-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
transition temp
flash point 76 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.827
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonanal
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807166005004022536394282