Przejdź do
8.07061
1,5-Pentanediol
for synthesis
Synonim(y):
1,5-Pentanediol, Pentamethylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
142,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
374,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-854-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
>0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
330 °C
potency
10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >19800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-13.1 % (v/v)
pH
7.5 ( in H2O)
bp
240-242 °C/1013 hPa
mp
-16 °C
transition temp
flash point 136 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCO
InChI
1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biodegradable Polymers for Sustainable Packaging: A study on biobased multiblock copolymers incorporating 1,5-Pentanediol for sustainable food packaging explores the use of poly(l-lactic acid) and 2,5-furandicarboxylic acid, offering insights into composting kinetics and mechanisms (Bianchi et al., 2023).
  • High-Temperature Battery Applications: Research on working aqueous Zn metal batteries at 100°C examined the role of 1,5-Pentanediol in stabilizing electrolyte solutions, highlighting its utility in high-performance energy storage systems (Wang et al., 2022).
  • Biopolymer Synthesis for Environmental Sustainability: Engineered Halomonas bluephagenesis synthesizes diverse α,ψ-diol-derived polyhydroxyalkanoates, utilizing 1,5-Pentanediol, to create plastics with improved biodegradability and performance in environmental applications (Yan et al., 2022).
  • Advanced Materials with Barrier Properties: A study on renewable furfural-based polyesters containing 1,5-Pentanediol reports high oxygen barrier properties, suitable for packaging applications that require extended shelf life and sustainability (Ahmed et al., 2022).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.988 - 0.991
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Pentanediol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
287.6 °F - closed cup
flash_point_c
142 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807061010004022536393568
807061050004022536393575