Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 138,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 177,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
138,00 zł
vapor pressure
0.27 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
410 °C
potency
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.42-2.67 % (v/v)
bp
182-186 °C
mp
-41 °C
transition temp
flash point 75 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.076 - 1.079
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl oxalate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8070599025 | 04027269213329 |
| 8070590100 | 04022536393506 |
| 8070590500 | 04022536393513 |
| 8070591000 | 04022536393520 |