Przejdź do
8.07047
(S)-(-)-1-fenyloetyloamina
for the resolution of racemates for synthesis
Synonim(y):
(S)-(-)-1-Phenylethylamine, L-α-Methylbenzylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
220-098-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
355 °C
potency
980 mg/kg LD50, oral (Rat), 730 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
187 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
transition temp
flash point 71 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -40.0 - -38.0 °
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.070318.21256427470
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-10 °C
mp
-10 °C
mp
-65 °C
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
187 °C/1013 hPa
bp
187 °C/1013 hPa
bp
184-186 °C/1013 hPa
bp
171 °C/15 mmHg (lit.)
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807047025004022536919003
807047001004027269276911
807047002504022536393223
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?