Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 232,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 734,00 zł |
Informacje o tej pozycji
232,00 zł
vapor pressure
10 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
221 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
transition temp
flash point 87 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200, 300 | Quality Level 100 |
| bp 221 °C/1013 hPa | bp 238-240 °C | bp 165 °C/1013 hPa | bp 298-299 °C (lit.) |
| density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density 1.11 g/cm3 at 20 °C | density 1.10 g/cm3 at 20 °C | density - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp -21 °C | mp - | mp -33 °C | mp 68-70 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
hcodes
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8070280025 | 04027269910419 |
| 8070280100 | 04022536392875 |
| 8070280250 | 04022536392882 |